Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15662.06
A15662.14
A15662.06EA
3780
CZK
A15662.06
A15662.14
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Bis(trimethylsilyl)methane
Purity: 98%
CAS No.: 2117-28-4
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 160.41
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -71°
Boiling Point: 132-133°
Beilstein Reference: 1734530
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008275
Vzorec:
C₇H₂₀Si₂ MW: 160.405 g/mol Bod varu: 132…133 °C Bod tání: –71 °C Hustota: 0.750 Bod vzplanutí: 12 °C (53 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008275 CAS číslo: 2117-28-4 EINECS: 218-322-7 UN: 1993 ADR: 3 II |