Tisk…
Dimethylethoxysilane 94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
392000250 392000050 392001000
ACRO392000250EA 3020 CZK
ACRO392000250 ACRO392000050 ACRO392001000
Dimethylethoxysilane 94%
Dimethylethoxysilane
Vzorec: C₄H₁₂OSi
Bod vzplanutí: –5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026750
CAS číslo: 14857-34-2
EINECS: 238-921-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %