1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
B24388.06
B24388.14
B24388.22
B24388.06EA
1540
CZK
B24388.06
B24388.14
B24388.22
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 96%
CAS No.: 116-85-8
Molecular Formula: C14H9NO3
Formula Weight: 239.23
Melting Point: 207-209°
MDL No.: MFCD00001223
Vzorec:
C₁₄H₉NO₃ MW: 239,23 g/mol Bod tání: 207…209 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001223 CAS číslo: 116-85-8 EINECS: 204-163-0 |