4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11839.03
A11839.06
A11839.03EA
2310
CZK
A11839.03
A11839.06
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 100-31-2
Molecular Formula: C16H12O4
Formula Weight: 268.27
Melting Point:
Vzorec:
C₁₆H₁₂O₄ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013994 CAS číslo: 100-31-2 EINECS: 202-838-4 |