Tisk…
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Dodavatel: Cayman Chemical
11058-500 11058-1 11058-5
CAYM11058-500EA 2700 CZK
CAYM11058-500 CAYM11058-1 CAYM11058-5
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Vzorec: C₈H₇N₃S
MDL Number: MFCD00490009
CAS číslo: 30235-28-0