2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
646032-1G
646032-5G
SIAL646032-1GEA
1790
CZK
SIAL646032-1G
SIAL646032-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂S MW: 206,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00171745 CAS číslo: 21278-86-4 |