2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20457.03
B20457.06
B20457.03EA
1280
CZK
B20457.03
B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21278-86-4
Molecular Formula: C9H6N2O2S
Formula Weight: 206.22
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00171745 CAS číslo: 21278-86-4 |