2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23223.03
B23223.06
B23223.03EA
851
CZK
B23223.03
B23223.06
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 21331-43-1
Molecular Formula: C13H10N2S
Formula Weight: 226.30
Melting Point: 153-156°
Beilstein Reference: 173533
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂S Bod tání: 153…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00046452 CAS číslo: 21331-43-1 |