2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23882.03
B23882.06
B23882.03EA
1640
CZK
B23882.03
B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Purity: 97%
CAS No.: 56503-96-9
Molecular Formula: C13H10N2S
Formula Weight: 226.30
Melting Point: 155-158°
Beilstein Reference: 164858
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂S Bod tání: 155…158 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236016 CAS číslo: 56503-96-9 |