Tisk…
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)thiazole-5-carboxylic acid
13049-100 13049-250 13049-500 13049-1
CAYM13049-100EA 675 CZK
CAYM13049-100 CAYM13049-250 CAYM13049-500 CAYM13049-1
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,2477 g/mol
MDL Number: MFCD00171757
CAS číslo: 144060-98-0