Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Cayman Chemical
13007-100
13007-250
13007-500
13007-1
CAYM13007-100EA
675
CZK
CAYM13007-100
CAYM13007-250
CAYM13007-500
CAYM13007-1
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₁BrN₂O₂S |
MDL Number:
MFCD11869291 CAS číslo: 1138444-37-7 |