2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Dodavatel: Cayman Chemical
13061-100
13061-250
13061-500
13061-1
CAYM13061-100EA
1840
CZK
CAYM13061-100
CAYM13061-250
CAYM13061-500
CAYM13061-1
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂S |
MDL Number:
MFCD00617257 CAS číslo: 30709-67-2 |