Tisk…
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrido[2,3-b]pyrazine
B22843.02 B22843.88
B22843.02EA 2120 CZK
B22843.02 B22843.88
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Purity: 98% CAS No.: 322-46-3 Molecular Formula: C7H5N3 Formula Weight: 131.14 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00006717
Vzorec: C₇H₅N₃
MW: 131,14 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006717
CAS číslo: 322-46-3
EINECS: 206-294-9