Tisk…
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
278730050 278730250
ACRO278730050EA 1770 CZK
ACRO278730050 ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec: C₁₂H₅NO₅
Bod tání: 247…254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006926
CAS číslo: 3027-38-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %