HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
12804-1G-F
12804-25G-F
12804-5G-F
SIAL12804-1G-FEA
1190
CZK
SIAL12804-1G-F
SIAL12804-25G-F
SIAL12804-5G-F
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Sigma-Aldrich®
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP |
MDL Number:
MFCD00075445 CAS číslo: 94790-37-1 |