TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
TBTU
303180050
303180250
ACRO303180050EA
1350
CZK
ACRO303180050
ACRO303180250
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Vzorec:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O MW: 321,1 g/mol Bod tání: 205 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00077413 CAS číslo: 125700-67-6 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥200 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |