Tisk…
O-Methylisourea hemisulphate 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: O-Methylisouronium sulphate
233030250 233032500
ACRO233030250EA 2340 CZK
ACRO233030250 ACRO233032500
O-Methylisourea hemisulphate 94%
O-Methylisourea hemisulphate
Vzorec: C₄H₁₄N₄O₆S
Bod tání: 147…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040594
CAS číslo: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥92 %