Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
BOP-Cl
15140-25G
15140-5G
SIAL15140-25GEA
6530
CZK
SIAL15140-25G
SIAL15140-5G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride, Sigma-Aldrich®
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Vzorec:
C₆H₈ClN₂O₅P MW: 254,6 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010077 CAS číslo: 68641-49-6 UN: 3261 ADR: 8,II |