Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
BOP-Cl
310060050
310060250
ACRO310060050EA
2690
CZK
ACRO310060050
ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Vzorec:
C₆H₈ClN₂O₅P MW: 254,6 g/mol Bod tání: 191 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010077 CAS číslo: 68641-49-6 UN: 1759 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |