Tisk…
Isosorbide dimethyl ether 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
369910250 369911000
ACRO369910250EA 1650 CZK
ACRO369910250 ACRO369911000
Isosorbide dimethyl ether 99%
Isosorbide dimethyl ether
Vzorec: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Bod varu: 93…95 °C (,1hPa)
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064828
CAS číslo: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %