Tisk…
Iminostilbene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
143650-1G 143650-5G
SIAL143650-1GEA 1330 CZK
SIAL143650-1G SIAL143650-5G
Iminostilbene, Sigma-Aldrich®
Iminostilbene
Vzorec: C₁₄H₁₁N
MDL Number: MFCD00005071
CAS číslo: 256-96-2
EINECS: 205-970-0