Iminostilbene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
5H-Dibenzo[b,f]azepine
162540100
162541000
ACRO162540100EA
1550
CZK
ACRO162540100
ACRO162541000
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Vzorec:
C₁₄H₁₁N MW: 193.25 g/mol Bod tání: 197…201 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005071 CAS číslo: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 196 to 202 °C |
GC | ≥96.0 % |