1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18704.14
L18704.06
L18704.14EA
3400
CZK
L18704.14
L18704.06
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 63074-07-7
Molecular Formula: C9H16N2O2
Formula Weight: 184.24
Boiling Point: 120-125°/0.2mm
Beilstein Reference: 880578
Vzorec:
C₉H₁₆N₂O₂ Bod varu: 120…125 °C (0,2 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190247 CAS číslo: 63074-07-7 |