1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
367160050
367160010
367160250
ACRO367160050EA
2220
CZK
ACRO367160050
ACRO367160010
ACRO367160250
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Vzorec:
C₉H₁₆N₂O₂ MW: 184,24 g/mol Bod varu: 140 °C (2mbar) Hustota: 1,17 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190247 CAS číslo: 63074-07-7 UN: 3267 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |