Tisk…
Estrone
Dodavatel: Cayman Chemical
10006485-500 10006485-1 10006485-5 10006485-10
CAYM10006485-500EA 491 CZK
CAYM10006485-500 CAYM10006485-1 CAYM10006485-5 CAYM10006485-10
Estrone
Estrone
Vzorec: C₁₈H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00003620
CAS číslo: 53-16-7
EINECS: 200-164-5