Tisk…
Estriol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E1253-100MG E1253-1G E1253-500MG
SIALE1253-100MGEA 2290 CZK
SIALE1253-100MG SIALE1253-1G SIALE1253-500MG
Estriol, Sigma-Aldrich®
Estriol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS číslo: 50-27-1
EINECS: 200-022-2