Tisk…
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
297060100 297060010
ACRO297060100EA 4930 CZK
ACRO297060100 ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Bod varu: 102…106 °C (,2hPa)
Bod tání: 55…59 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00213364
CAS číslo: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤2