Tisk…
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
257740010 257740025 257740050
ACRO257740010EA 6950 CZK
ACRO257740010 ACRO257740025 ACRO257740050
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) vodný roztok
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Vzorec: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
Bod tání: –30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941547
CAS číslo: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %