Tisk…
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,5-Dimethylpiperidine
181230250 181231000
ACRO181230250EA 2160 CZK
ACRO181230250 ACRO181231000
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Bod varu: 144 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005996
CAS číslo: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
UN: 2733
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥95 %