Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-phenylglycidate
332650050
332650500
332652500
ACRO332650050EA
868
CZK
ACRO332650050
ACRO332650500
ACRO332652500
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,21 g/mol Bod varu: 96 °C (,5 mmHg) Hustota: 1,12 g/cm³ Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005123 CAS číslo: 121-39-1 EINECS: 204-467-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |