Reinecke's salt ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
423330250
423331000
423335000
ACRO423330250EA
2630
CZK
ACRO423330250
ACRO423331000
ACRO423335000
Reinecke's salt ACS
Reinecke's salt
Vzorec:
C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O Bod tání: 270 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00150925 CAS číslo: 13573-17-6 EINECS: 237-003-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Gravimetry | ≥93.0 % |
Sensitivity | passes test |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute HCl) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...