Hexaammineruthenium trichloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Hexaammineruthenium(III) chloride, Hexaammineruthenium (III) chloride
363340010
363340050
363342500
ACRO363340010EA
5920
CZK
ACRO363340010
ACRO363340050
ACRO363342500
Hexaammineruthenium trichloride 98%
Hexaammineruthenium trichloride
Vzorec:
H₁₈Cl₃N₆Ru MW: 309.61 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011478 CAS číslo: 14282-91-8 EINECS: 238-176-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |