Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II)
41359.02 41359.04 41359.09
41359.02EA 2350 CZK
41359.02 41359.04 41359.09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 13986-53-3 Molecular Formula: C22H38CoO4 Formula Weight: 425.46 Physical Form: Powder Melting Point: 143° MDL No.: MFCD00233616
Precursor for CVD process
Vzorec: C₂₂H₃₈CoO₄
MW: 425,46 g/mol
Bod tání: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233616
CAS číslo: 13986-53-3