Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zinc(II) ≥99%
Dodavatel: abcr
AB122306.0025 AB122306.0005
ABCRAB122306.0025EA 0 CZK
ABCRAB122306.0025 ABCRAB122306.0005
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zinc(II) ≥99%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zinc(II)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Vzorec: C₂₂H₃₈O₄Zn
Bod varu: 250 °C (rozkl.)
Bod tání: 144 °C
MDL Number: MFCD00192578
CAS číslo: 14363-14-5