Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cu(TMHD)2, Copper(II)bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
41279.03
41279.06
41279.03EA
2720
CZK
41279.03
41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 14040-05-2
Molecular Formula: C22H38CuO4
Formula Weight: 430.05
Physical Form: Powder
Melting Point: 198°
Boiling Point: 100°/0.1mm subl.
MDL No.: MFCD00058920
Vzorec:
C₂₂H₃₈CuO₄ MW: 430.08 g/mol Bod varu: 100 °C (0.1 mmHg) (subl.) Bod tání: 198 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00058920 CAS číslo: 14040-05-2 |