Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III), Yb(TMHD)3
39581.03 39581.06
39581.03EA 2740 CZK
39581.03 39581.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 15492-52-1 Molecular Formula: C33H57O6Yb Formula Weight: 722.86 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00000034
Vzorec: C₃₃H₅₇O₆Yb
MW: 722,842 g/mol
Bod tání: 167…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000034
CAS číslo: 15492-52-1