Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
87898.03
87898.06
87898.03EA
2520
CZK
87898.03
87898.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
CAS No.: 15522-71-1
Molecular Formula: C33H57EuO6
Formula Weight: 701.78
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 187-189°
MDL No.: MFCD00000019
Vzorec:
C₃₃H₅₇EuO₆ Bod tání: 187…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000019 CAS číslo: 15522-71-1 EINECS: 239-565-5 |