Tisk…
Shaking water baths
Dodavatel: Funke-Gerber
GERB3550EA 74380 CZK
GERB3550
Shaking water baths
Lázně Lázně vodní třepací
Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
Informace o dodávce: Supplied with temperature stand and 18 tubes.