Tisk…
Disposable earplugs, MelLows®
Dodavatel: Moldex
7625 7650 7600
MOLD7625EA 2350 CZK
MOLD7625 MOLD7650 MOLD7600
Disposable earplugs, MelLows®
Chrániče zátkové Chrániče zátkové jednorázové
Earplugs made from soft PU-foam for protection against lower noise levels.
SNR: 22 dB
Certifikace: EN 352-2:2002
Informace pro objednávání: Also available in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Balení: In pairs.