Tisk…
Pipety dělené, SILBERBRAND ETERNA, typ 2, třída B, absolutní výpusť
Dodavatel: Brand
27011 27013 27006 27009 27002 27005 27010
BRND27011EA 1940 CZK
BRND27011 BRND27013 BRND27006 BRND27009 BRND27002 BRND27005 BRND27010
Pipety dělené, SILBERBRAND ETERNA, typ 2, třída B, absolutní výpusť
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®.
  • kalibrovány na doručit (TD, Ex)
  • nominální objem na vrcholu
DIN EN ISO 835
Délka: 360 mm ±10 mm kromě 25 ml pipet: 450 mm ±10 mm.
Certifikace: DIN EN ISO 835
Upozornení: * Vhodné pro bavlněné ucpávky