Tisk…
Zátky pro vzorkovnice
Dodavatel: BEHR
B00168598 B00168597
719-1313EA 681 CZK
719-1313 719-1311
Zátky pro vzorkovnice
Zátky Zátky skleněné
Skleněné zátky se mohou použít místo DIN/DEV diagonální zátky. Snadno se používají, protože nemají lámavé okraje.
  • Při vkládání zátky do kapalného vzorku nedochází k tvorbě bublin pod špičkou zátky
  • Menší riziko rozbití nebo prasknutí než duté zátky