Tisk…
Sady košů pro PG 85 myčky skla
Dodavatel: MIELE
11165790
141-1550EA 51370 CZK
141-1550
Sady košů pro PG 85 myčky skla
Myčky laboratorního skla
Výběr základních nebo pokročilých sad košů pro myčky skla PG 85.
  • Vhodné pro specifické použití
  • Přizpůsobeno potřebám uživatelů
Tato základní sada košů je určena na laboratorní sklo se širokým hrdlem, např. na kádinky, a má zabudované ostřikovací rameno. Na spodním patře je možné pomocí vstřikovací technologie uvést do původního stavu až 16 baněk s úzkým hrdlem.
Sada košů Advanced představuje ideální kombinaci pro mytí velkého množství skleněného nádobí s možností mytí až 100 kusů nádobí s úzkým hrdlem na obou patrech pomocí vstřikování. Moduly jsouMore Product Information