Tisk…
Systém AriaMx Real-Time PCR
Dodavatel: AGILENT
401425 401428
AGLS401425EA 1680 CZK
AGLS401425 AGLS401428
Systém AriaMx Real-Time PCR
PCR cyklery
Systém PCR v reálném čase AriaMx je plně integrovaný systém pro kvalitativní PCR amplifikaci, detekci a analýzu dat.
  • Analýza genové exprese
  • Nová funkce genotypizace/HRM, kvantifikace mRNA
  • Kvantifikace NGS: Příprava knihovny, validace výsledku, monitorování nukleové kyseliny a detekce vzácné alely
  • Může používat samoinstalační optické kazety
  • Funguje se směrodatnou odchylkou uniformity Cq <0,20 při rychlém cyklování (5 s při 95 °C/10 s při 60 °C)
  • Doba sběru dat <3 s/destička
  • Dynamický rozsah devět řádových hodnot
  • Funguje v nadmořské výšce do 2000 m