Tisk…

Chlorid sodný, high purity

Dodavatel: VWR Chemicals

Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

X190-1KGEA 5050 CZK
X190-1KG X190-5KG
Chlorid sodný, high purity
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Hustota: 2.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR