Tisk…
Válečkový kultivační vozík Wheaton® R2P™ 2.0
Dodavatel: DWK Life Sciences
WRBPF8110-C WRBPF5110-C WRBPF5111-C WRBPF8111-C WRBMR5070-C WRBMR5031-C WRBMR5010-B WRBMR5030-J WRTPF5110-B WRTPF8110-F WRTPF8110-D WRTPF8110-C WRTPF8110-B WRTPF8110-A WRTPF5110-J WRTPF5110-F WRBPF5110-B WRBMR5030-F WRBMR5010-A WRBPF5110-A WRBMR5090-J WRBMR5090-F WRBMR5090-D WRBMR5090-C WRBMR5090-B WRBMR5090-A WRBPF5110-D WRBPF5110-F WRBMR5030-D WRBMR5030-C WRBMR5030-B WRBMR5030-A WRBMR5010-J WRBMR5010-F WRBMR5010-D WRBMR5010-C WRTPF5110-C WRTPF8110-J WRTPF5110-A WRBPR5030-J WRBPR5030-F WRBPR5030-D WRBPR5030-C WRBPR5030-B WRBPR5030-A WRBPF5110-J WRTPF5110-D WSBMR5040-C WSBMR5040-D WSBMR5020-D WSTPF8110-C WSTPF8111-C WSBPF5110-C WRBMR5091-C WSTPF5111-C WSBMR5010-C WSBMR5090-C WRBPR5050-C WSBMR5011-D WSBMR5010-D WRBMR5071-C WRTMR5071-C
WHEAWRBPF8110-CEA 1184460 CZK
WHEAWRBPF8110-C 392-0349 WHEAWRBPF5111-C WHEAWRBPF8111-C 392-0454 WHEAWRBMR5031-C WHEAWRBMR5010-B WHEAWRBMR5030-J WHEAWRTPF5110-B WHEAWRTPF8110-F 392-0356 392-0355 WHEAWRTPF8110-B WHEAWRTPF8110-A WHEAWRTPF5110-J WHEAWRTPF5110-F WHEAWRBPF5110-B WHEAWRBMR5030-F WHEAWRBMR5010-A WHEAWRBPF5110-A WHEAWRBMR5090-J WHEAWRBMR5090-F 392-0456 392-0455 WHEAWRBMR5090-B WHEAWRBMR5090-A 392-0350 WHEAWRBPF5110-F 392-0453 392-0452 WHEAWRBMR5030-B WHEAWRBMR5030-A WHEAWRBMR5010-J WHEAWRBMR5010-F WHEAWRBMR5010-D WHEAWRBMR5010-C 392-0353 WHEAWRTPF8110-J WHEAWRTPF5110-A WHEAWRBPR5030-J WHEAWRBPR5030-F 392-0352 392-0351 WHEAWRBPR5030-B WHEAWRBPR5030-A WHEAWRBPF5110-J 392-0354 WHEAWSBMR5040-C WHEAWSBMR5040-D WHEAWSBMR5020-D WHEAWSTPF8110-C WHEAWSTPF8111-C WHEAWSBPF5110-C WHEAWRBMR5091-C WHEAWSTPF5111-C WHEAWSBMR5010-C 392-0458 WHEAWRBPR5050-C WHEAWSBMR5011-D WHEAWSBMR5010-D WHEAWRBMR5071-C WHEAWRTMR5071-C
Válečkový kultivační vozík Wheaton® R2P™ 2.0
Roller pro buněčné kultury
Válečkový kultivační vozík Wheaton® R2P™ 2.0 je navržen tak, aby umožňoval vývoj a růst kultivovaných buněk ve výzkumném či produkčním množství bez nutnosti modifikovat zařízení a revalidovat protokoly. Systém R2P™ 2.0 využívá počítačové měření aktuální rychlosti láhví a umožňuje propojení až 255 jednotek. Mezi aplikace patří: viry pro vakcíny nebo související studie, proteiny, enzymy, protilátky, testy živých buněk.
  • Robustní rozhraní s dotykovou obrazovkou, které lze snadno sledovat z větší vzdálenosti
  • Snadno rozpoznatelné ikony pro intuitivní navigaci
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model WRBPF8110 WRBPF5110 WRBPF5111 WRBPF8111 WRBMR5070 WRBMR5031 WRBMR5010 WRTPF5110 WRTPF8110 WRTPF8110 WRTPF8110 WRTPF8110 WRTPF5110 WRBPF5110 WRBMR5030 WRBMR5010 WRBPF5110 WRBMR5090 WRBMR5090 WRBMR5090 WRBMR5090 WRBPF5110 WRBMR5030 WRBMR5030 WRBMR5030 WRBMR5010 WRBMR5010 WRTPF5110 WRTPF5110 WRBPF5030 WRBPF5030 WRBPR5030 WRBPR5030 WSBMR5040 WSBMR5020 WSTPF8110 WSTPF8111 WSBPF5110 WRBMR5091 WSTPF5111 WSBMR5010 WSBMR5090 WRBPR5050 WSBMR5011 WRBMR5071 WRTMR5071
Environmentally Preferable
Typ Bottom drive production spacing Top drive production spacing Top drive production spacing Bottom drive production spacing Top drive production spacing, fixed deck Top drive production spacing
Objem láhve 88 pozic pro láhve 55 pozic pro láhve 55 pozic pro láhve 88 bottle positions 35 pozic pro láhve 15 pozic pro láhve 5 pozic pro láhve 52 pozic pro láhve 85 pozic pro láhve 85 pozic pro láhve 85 pozic pro láhve 85 pozic pro láhve 52 pozic pro láhve 55 pozic pro láhve 15 pozic pro láhve 5 pozic pro láhve 55 pozic pro láhve 45 pozic pro láhve 45 pozic pro láhve 45 pozic pro láhve 45 pozic pro láhve 55 pozic pro láhve 15 pozic pro láhve 15 pozic pro láhve 5 pozic pro láhve 5 pozic pro láhve 5 pozic pro láhve 52 pozic pro láhve 52 pozic pro láhve 15 pozic pro láhve 15 pozic pro láhve 15 pozic pro láhve 15 pozic pro láhve 20 pozic pro láhve 10 pozic pro láhve 86 bottle positions 86 bottle positions 55 bottle positions 45 pozic pro láhve 52 bottle positions 5 pozic pro láhve 45 pozic pro láhve 25 pozic pro láhve 5 pozic pro láhve 35 pozic pro láhve 35 bottle positions
Přesnost 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹ 0,01 min⁻¹
Pohon Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven
Motor Brushless DC Brushless DC Brushless DC Brushless DC Brushless DC Brushless DC
Rotace Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included
Rozhraní Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422
Elektrické napětí 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W
Maximální vlhkost 80% up to 31 °C 80% up to 31 °C 80% up to 31 °C 80% up to 31 °C 80% up to 31 °C 80% up to 31 °C
Provozní teplota 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C
Š×H×V 1200×630×1870 mm 790×630×1870 mm 790×630×1870 mm 1200×630×1870 mm 760×630×1450 mm 760×630×740 mm 760×630×340 mm 790×630×1900 mm 1200×630×1900 mm 1200×630×1900 mm 1200×630×1900 mm 1200×630×1900 mm 790×630×1900 mm 790×630×1870 mm 760×630×510 mm 760×630×340 mm 790×630×1870 mm 760×630×1080 mm 760×630×1080 mm 760×630×1080 mm 760×630×1080 mm 790×630×1870 mm 760×630×510 mm 760×630×510 mm 760×630×510 mm 760×630×340 mm 760×630×340 mm 790×630×1900 mm 790×630×1900 mm 790×630×650 mm 790×630×650 mm 790×630×650 mm 790×630×650 mm 760×630×920 mm 760×630×340 mm 1200×630×1900 mm 1200×630×1900 mm 790×630×1870 mm 760×630×1080 mm 790×630×1900 mm 760×630×340 mm 790×630×1790 mm 760×630×340 mm 760×630×1450 mm 790×630×1450 mm
Hmotnost 167 kg 99 kg 99 kg 167 kg 89 kg 51 kg 32 kg 113 kg 159 kg 159 kg 159 kg 159 kg 113 kg 99 kg 51 kg 32 kg 99 kg 108 kg 108 kg 108 kg 108 kg 99 kg 51 kg 51 kg 51 kg 32 kg 32 kg 113 kg 113 kg 39 kg 39 kg 39 kg 39 kg 32 kg 159 kg 159 kg 99 kg 108 kg 113 kg 32 kg 108 kg 32 kg 89 kg 89