Tisk…

Hydroxid sodný 50% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®

Dodavatel: VWR Collection
Nebezpečí

Synonyms: Caustic soda

VWRS84522.550EA 0 CZK
VWRS84522.550
Hydroxid sodný 50% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 47 - 51 %
Sodium carbonate Max. 0.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR