Tisk…

Kyselina sírová 78% ≥78%, VOLUSOL® volumetric solution

Dodavatel: VWR Collection
Nebezpečí

VWRS83994.330EA 0 CZK
VWRS83994.330
Kyselina sírová 78% ≥78%, VOLUSOL® volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.84
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR