Tisk…

Kyselina sírová 3%

Dodavatel: VWR Collection

VWRS83990.460EA 0 CZK
VWRS83990.460
Kyselina sírová 3%
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.018 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR