Tisk…

Polyethylenglykol 400

Dodavatel: VWR Collection

Synonyms: PEG 400

VWRS6076.9200EA 0 CZK
VWRS6076.9200
Polyethylenglykol 400
Polyethylenglykol 400
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 4…8 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR