Tisk…
Pipety nedělené, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída AS
Dodavatel: VTR Glass
632433111018 632433111019 632433111023 632433111025 632433111030 632433111037 632433119023 632433119025 2520-06 2520-15 2520-18 2520-19 632433111058 632000252007
KAVA632433111018EA 0 CZK
KAVA632433111018 KAVA632433111019 KAVA632433111023 KAVA632433111025 KAVA632433111030 KAVA632433111037 KAVA632433119023 KAVA632433119025 VTRA2520-06 VTRA2520-15 VTRA2520-18 VTRA2520-19 TNOS632433111058 TNOS632000252007
Pipety nedělené, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída AS
Pipety Pipety nedělené
Sodnovápenaté sklo.
  • Rozšířené forma
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
Certifikace: DIN 12691, ISO 648